Portafiltros y sistemas de clarificación para bioprocesos
Nuestro innovador hardware y sistemas para filtros de profundidad desechables ofrecen la flexibilidad requerida para manejar una amplia variedad de aplicaciones de clarificación primaria y secundaria. Todos los medios de filtración de profundidad Millistak+®, Millistak+® HC Pro y Clarisolve® se ofrecen en un formato escalable y desechable, el sistema de filtración Pod. Los portafiltros flexibles y fáciles de usar son un componente clave del diseño modular del sistema Pod, lo que permite una filtración escalable que satisfaga sus requisitos de fabricación sin aumentar el espacio ocupado.
Porta-Pods de escala piloto a escala de procesos
El diseño del soporte modular permite a los usuarios utilizar el sistema con tan sólo un filtro Pod instalado a escala piloto o con hasta 30 filtros Pod a escala de procesos. Estas opciones facilitan la configuración y reconfiguración de su sistema para una aplicación específica, a medida que los requisitos de capacidad del proceso aumentan o disminuyen.
- El formato flexible ofrece escalabilidad de 5 a 12 000 l o más
- La trayectoria de flujo 100 % desechable opcional elimina la necesidad de CIP y de validación de la limpieza
- La consistente construcción es fácil de usar y de instalar
- Multiplique su superficie instalada por 6 sin aumentar el espacio ocupado
Solución Mobius® FlexReady para clarificación a gran escala
La solución Mobius® FlexReady para clarificación a gran escala consta de conjuntos Flexware® de un solo uso y sistemas de hardware preparados para procesos destinados a proporcionar una flexibilidad operativa óptima, desde la producción clínica hasta la fabricación comercial a gran escala. La naturaleza autónoma y desechable del sistema elimina los requisitos de mantenimiento así como de validación de la limpieza.
- Configuración rápida del hardware con instalación sencilla de conjuntos Flexware® de diseño óptimo
- Las rutas de flujo de un solo uso proporcionan la máxima adaptabilidad a sus requisitos operativos en constante evolución
- Solución prediseñada y optimizada, acompañada de un amplio soporte para garantizar la confianza y reducir el riesgo
Recursos de productos relacionados
- Data Sheet: Mobius® FlexReady Solution for Large Scale Clarification
The Mobius® FlexReady Solution for Large Scale Clarification is an easy-to use system featuring an optimized single-use flow path designed to fully support your clarification needs.
- Data Sheet: Millistak+® Pod Disposable Depth Filter System
Innovative, high-performance pod filters are ideal for primary and secondary clarification in lab, pilot and process-scale applications.
- Data Sheet: Hardware for Pod Disposable Depth Filter Systems
Millistak+®, Millistak+® HC Pro, and Clarisolve® depth filter media are offered in a scalable, disposable format, the Pod Filter System, accommodating applications from lab to pilot to process scale.
- Article: pDADMAC Flocculation in Monoclonal Antibody Production Processes – Overcoming Regulatory Challenges with Quality Risk Management
Flocculants, like pDADMAC, remove cell debris during downstream monoclonal antibody production, but their adoption has been difficult due to perceived regulatory concerns.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.
- Guide: Clarification Portfolio
Single and multi-use products for the successful development and implementation of robust clarification processes.