Merck
Filtros de gas y ventilación
Filtros de aire o ventilación, formatos de cartucho y cápsula para ventilación estéril.
Filtros de cartucho y cápsula para gas y ventilaciónAervent ®.
Los filtros de gas, ventilación o aire que contienen membranas hidrófobas se utilizan en toda la biofabricación como salidas de aire para mantener una presión cercana a la ambiental en los tanques de procesamiento y los sistemas cerrados. Estos filtros evitan la entrada de microorganismos adventicios y la liberación de aerosoles del producto al medio ambiente.
La selección de los filtros de gas se basa en la posición del filtro, el tamaño, la esterilización y la necesidad de realizar pruebas de integridad. Nuestros filtros de aire esterilizantes están disponibles en formato de cartucho y cápsula de un solo uso, y cuentan con la documentación necesaria para cumplir con los requisitos reglamentarios. Cada filtro de grado esterilizante se somete a pruebas de integridad durante su fabricación.
Si necesita ayuda para seleccionar el filtro adecuado para su proceso, póngase en contacto con nosotros.
Opciones de filtro de gas esterilizante o de ventilación
Compatible con rayos gammaCompatible con autoclave y vapor in situ
Filtros MilliporeExpress® SPG
  • Filtros de cápsula con membrana PES* de 0,2 µm compatibles con rayos gamma
  • Para filtración de gases y ventilación en aplicaciones de un solo uso
*PES: polietersulfona
**PTFE: politetrafluoroetileno
FiltrosAervent®
  • Filtros esterilizantes de cápsula y cartucho de membrana de PTFE** de 0,2 µm
  • Para la filtración de gases que requieren una retención bacteriana validada
FiltrosAerex®
  • Cartucho con membrana esterilizante de 0,2 µm de PTFE** Filtros
  • Opción rentable para la retención de bacterias y virus de corrientes de gas húmedas
  • Los filtrosde cápsula MilliporeExpress® SPG (Sterile Phobic Gamma) contienen una membrana de polietersulfona (PES) hidrófoba de 0,2 μm con grado de esterilización. Estos filtros compatibles con rayos gamma son la opción preferida para aplicaciones de filtración y ventilación de gases de un solo uso.
  • Los filtrosde cápsula y cartuchoAervent® contienen una membrana hidrofóbica de politetrafluoroetileno (PTFE) de 0,2 µm de grado esterilizante y se recomiendan para pasos de ventilación críticos que requieren capacidades validadas de retención de bacterias y virus. Nuestras cápsulasAervent®-50 más pequeñas están diseñadas para aplicaciones de ventilación de aire y líneas de gas a pequeña escala que requieren un filtro capaz de eliminar partículas y microorganismos de más de 0,2 µm. Estos filtros pueden esterilizarse mediante tratamiento en autoclave.
  • Los filtrosde cartuchoAerex® contienen una membrana de politetrafluoroetileno (PTFE) de 0,2 µm con grado de esterilización y son una opción rentable para la eliminación de bacterias y virus de corrientes de gas húmedas. Estos filtros pueden esterilizarse mediante tratamiento en autoclave.
Cumplimiento
Todos los filtros MilliporeExpress®,Aervent® yAerex® se diseñan, desarrollan y fabrican de acuerdo con un sistema de gestión de calidad aprobado por un organismo de registro acreditado según la norma ISO 9001 de sistemas de calidad, y cuentan con el respaldo de un certificado de calidad.
Recursos relacionados
Página 1 de 2
Inicie sesión para continuar.
¿No tiene una cuenta?
Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.