Nombre del producto
Sodium 1-naphthalenesulfonate technical grade, 80%
Referencia del producto
330531
Marca de producto
ALDRICH
Número de CAS
130-14-3
Peso molecular
230.22
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)White to Beige
APPEARANCE (FORM)Powder
CARBON CONTENT≥ 41.0%
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE