Nombre del producto
(R)-(−)-1-Phenyl-2-propanol ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Referencia del producto
78926
Marca de producto
ALDRICH
Número de CAS
1572-95-8
Peso molecular
136.19
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)Colorless
APPEARANCE (FORM)Liquid
PURITY (GC AREA %)≥ 97.0 %
ENANTIOMERIC RATIO≥ 99 : 1 (GC)
SPECIFIC ROTATION (20/D)-41 ± 1 Degrees
CONCENTRATIONC=5.3 IN BENZENE
REFRACTIVE INDEX N20/D1.520 - 1.522
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE