Nombre del producto
Trimethylamine solution 43.0-49.0% in H2O (T)
Referencia del producto
92262
Marca de producto
ALDRICH
Número de CAS
75-50-3
Peso molecular
59.11
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)Colorless
APPEARANCE (FORM)Liquid
TITRATION (T) HCL 1M~ 45% in WATER
CONTENT OF CARBONATE (T)≤ 0.20 %
DENSITY D20/40.830 - 0.880
REFRACTIVE INDEX N20/D1.366 - 1.372
EXPIRY PERIOD60 MONTHS