Nombre del producto
Atto 635 BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Referencia del producto
08968
Marca de producto
SIAL
Número de CAS
Peso molecular
531.04
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)Blue-Green to Dark Blue-Green
APPEARANCE (FORM)Powder
PURITY (HPCE AREA %)≥ 90.0 %
SOLUBILITY (COLOR)Blue to Very Dark Blue
SOLUBILITY (TURBIDITY)Clear
SOLUBILITY (METHOD)1 mg/ml in DMSO
EMISSION MAXIMUM656 ± 5 nm
REMARKS ON LUMINESCENCEEX. 635 NM IN 0.1 M PHOSPHATE PH 7.0