Nombre del producto
4,4′-MDI analytical standard
Referencia del producto
33428
Marca de producto
SIAL
Número de CAS
101-68-8
Peso molecular
250.25
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)White to Light Yellow to Light Beige
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals or Flakes
PURITY (GC AREA %)≥ 98.0 %
WATER≤ 1.0 %
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
EXPIRY PERIOD60 MONTHS