Nombre del producto
Chlorthion PESTANAL®, analytical standard
Referencia del producto
35030
Marca de producto
SIAL
Número de CAS
500-28-7
Peso molecular
297.65
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)Colorless to Yellow and Colorless to Green-Yellow
APPEARANCE (FORM)Liquid
PURITY (HPLC AREA %)≥ 98.0 %
REFRACTIVE INDEX N20/D1.5592 - 1.5632
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
EXPIRY PERIOD60 MONTHS