Nombre del producto
Methyl isovalerate analytical standard
Referencia del producto
36492
Marca de producto
SIAL
Número de CAS
556-24-1
Peso molecular
116.16
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)Colorless
APPEARANCE (FORM)Liquid
PURITY (GC AREA %)≥ 99.0 %
REFRACTIVE INDEX N20/D1.391 - 1.395
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
EXPIRY PERIOD36 MONTHS