Nombre del producto
PCB No 180 solution 10 μg/mL in isooctane, analytical standard
Referencia del producto
36905
Marca de producto
SIAL
Número de CAS
35065-29-3
Peso molecular
395.32
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)Colorless
APPEARANCE (FORM)Liquid
CONCENTRATION COMP1~ 10 ug/ml
SOLVENTISOOCTANE
PURITY (GC AREA %)≥ 95.0 %
IDENTIFICATION (GC-MS)CORRESPONDS TO REQUIREMENTS
REFRACTIVE INDEX N20/D1.3894 - 1.3934
EXPIRY PERIOD60 MONTHS