Nombre del producto
Acetamiprid-d3 PESTANAL®, analytical standard
Referencia del producto
39246
Marca de producto
SIAL
Número de CAS
Peso molecular
225.69
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)White to Off White
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
PURITY (HPLC AREA %)≥ 98.0 %
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
ISOTOPIC ENRICHMENT(D)≥ 95.0 %
EXPIRY PERIOD48 MONTHS