Nombre del producto
Fluorodifen PESTANAL®, analytical standard
Referencia del producto
45506
Marca de producto
SIAL
Número de CAS
15457-05-3
Peso molecular
328.20
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)White to Dark Yellow to Dark Beige
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
PURITY (GC AREA %)≥ 98.0 %
MELTING POINT91 - 97 C
WATER≤ 1.0 %
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
EXPIRY PERIOD60 MONTHS