Nombre del producto
Pyrimethamine VETRANAL®, analytical standard
Referencia del producto
46706
Marca de producto
SIAL
Número de CAS
58-14-0
Peso molecular
248.71
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)White to Light Yellow to Light Beige
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
PURITY (HPLC AREA %)≥ 98.0 %
MELTING POINT238 - 243 C
WATER≤ 1.0 %
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
EXPIRY PERIOD60 MONTHS