Nombre del producto
Lectin, immobilized on Agarose CL-4B from Triticum vulgaris suitable for affinity chromatography
Referencia del producto
61768
Marca de producto
SIAL
Número de CAS
Peso molecular
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)Colorless or White
APPEARANCE (FORM)Suspension
BIO-TESTSBINDING CAPACITY 0.1 TO 1.0 MG OVOMUCOID/ML PACKED GEL
REMARKS2 ML OF SUSPENSION YIELD APPROX. 1 ML OF PACKED GEL