Nombre del producto
16-O-Methylcafestol analytical standard
Referencia del producto
68328
Marca de producto
SIAL
Número de CAS
108214-28-4
Peso molecular
330.46
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)White to Light Beige
APPEARANCE (FORM)Powder
PURITY (HPLC AREA %)≥ 95.0 %
WATER≤ 5.0 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
RECOMMENDED RETEST PERIOD42 MONTHS