Nombre del producto
Palmitic acid analytical standard
Referencia del producto
76119
Marca de producto
SIAL
Número de CAS
57-10-3
Peso molecular
256.42
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)Colorless or White
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals or Flakes
PURITY (GC AREA %)≥ 99.0 %
SOLUBILITY (COLOR)Colorless
SOLUBILITY (TURBIDITY)Clear
SOLUBILITY (METHOD)1G IN 10ML DIOXANE
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
EXPIRY PERIOD36 MONTHS