Nombre del producto
Vanillylidenacetone analytical standard
Referencia del producto
90609
Marca de producto
SIAL
Número de CAS
1080-12-2
Peso molecular
192.21
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)Faint Yellow to Yellow
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
PURITY (GC AREA %)≥ 98.0 %
CARBON CONTENT68.74 % (Theory)
HYDROGEN CONTENT6.29 % (Theory)
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
EXPIRY PERIOD48 MONTHS