Nombre del producto
Trichloroisocyanuric acid technical, ≥95% (CHN)
Referencia del producto
91220
Marca de producto
SIAL
Número de CAS
87-90-1
Peso molecular
232.41
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)White to Faint Yellow
APPEARANCE (FORM)Crystal or Granules
ASSAY (ELEMENTAL ANALYSIS)≥ 95.0 %
CARBON CONTENT15.50 % (THEORY)
NITROGEN CONTENT18.08 % (THEORY)
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE