Nombre del producto
Valeroyl chloride purum, ≥98.0% (T)
Referencia del producto
94610
Marca de producto
SIAL
Número de CAS
638-29-9
Peso molecular
120.58
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)Colorless
APPEARANCE (FORM)Liquid
APPEARANCE (TURBIDITY)Clear
TITRATION98.0 - 102.0 %
TITRATION (METHOD)-
PURITY (GC AREA %)≥ 98.0 %
DENSITY D20/40.993 - 0.997
REFRACTIVE INDEX N20/D1.419 - 1.421
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
RECOMMENDED RETEST PERIOD72 MONTHS