Nombre del producto
Diniconazole PESTANAL®, analytical standard
Referencia del producto
46049
Marca de producto
SIGMA
Número de CAS
70217-36-6
Peso molecular
326.22
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)White to Faint Yellow to Faint Beige
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
PURITY (HPLC AREA %)≥ 98.0 %
MELTING POINT152 - 158 C
WATER≤ 1.0 %
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
EXPIRY PERIOD60 MONTHS