Nombre del producto
Atto 565-Streptavidin BioReagent, suitable for fluorescence
Referencia del producto
56304
Marca de producto
SIGMA
Número de CAS
Peso molecular
Ensayo
Especificación
PURITY (HPCE AREA %)≥ 90.0 %
EMISSION MAXIMUM590 ± 5 nm
REMARKS ON LUMINESCENCEEXC. 565 NM IN 0.1 M PHOSPHATE PH 7.0
DYE-TO-PROTEIN RATIO (MOLAR)REPORT RESULT
SDS GEL ELECTROPHORESISCORRESPONDS TO REQUIREMENTS
REM. ON GELELECTROPHORESISUNCONJUGATED DYE ≤ 5 % OF TOTAL FLUORESCENCE