Nombre del producto
Water for molecular biology, sterile filtered
Referencia del producto
95284
Marca de producto
SIGMA
Número de CAS
7732-18-5
Peso molecular
18.02
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)Colorless
APPEARANCE (FORM)Liquid
CALCIUM (ICP)< 10 ppb
MAGNESIUM (ICP)< 10 ppb
EXTRANEOUS ACTIVITIESDNAses, RNAses, Proteases, Phosphatases Not Detectable
CONDUCTIVITY (25 C)≤ 5.0 µS/cm
EXPIRY PERIOD24 MONTHS