Nombre del producto
DL-Cysteine hydrochloride ≥95% (TLC), anhydrous
Referencia del producto
C9768
Marca de producto
SIGMA
Número de CAS
10318-18-0
Peso molecular
157.62
Ensayo
Especificación
APPEARANCEWHITE POWDER
SOLUBILITYCLEAR COLORLESS AT 50 MG/ML IN WATER
IR SPECTRUMCONSISTENT WITH STRUCTURE
CARBON22.3 TO 24.0%
NITROGEN8.4 TO 9.1%
SPECIFIC ROTATIONZERO DEG (C=2, 5M HCL AT 25 DEG C)
PURITY BY THIN LAYER CHROMATOGRAPHYMINIMUM 95%
DOCUMENT #C9768/06/21/06/1