Nombre del producto
Diclofenac sodium salt
Referencia del producto
D6899
Marca de producto
SIGMA
Número de CAS
15307-79-6
Peso molecular
318.13
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)White to Off White
APPEARANCE (FORM)Powder
PURITY (TLC AREA %)≥ 98 %
SOLUBILITY (COLOR)Colorless to Faint Yellow
SOLUBILITY (TURBIDITY)Clear
SOLUBILITY (METHOD)50 MG/ML in Methanol
CARBON CONTENT51.6 - 54.2 %
NITROGEN CONTENT4.1 - 4.7 %
ASSAY (ICP)SODIUM 5.4 - 9.0 %