Nombre del producto
MISSION® esiRNA targeting human MORC2
Referencia del producto
EHU014481
Marca de producto
SIGMA
Número de CAS
Peso molecular
Ensayo
Especificación
Appearancecolorless liquid
Concentration200 ng/µL
PCR Product - Gel ElectrophoresisPass
PCR Product - DNA SequencingPass
Concentration - OD260 or Fluorescence IntensityPass
Purified RNaseIII - Gel ElectrophoresisPass