Nombre del producto
Amyloid β 1-16 rat
Referencia del producto
SCP0033
Marca de producto
SIGMA
Número de CAS
Peso molecular
1858.92
Ensayo
Especificación
Formlyophilized powder
AppearanceWhite to off-white
Peptide Content> or = to 75%
Purity by HPLC> or = to 95%