Nombre del producto
Calpastatin Peptide Ac 184-210 ≥95% (HPLC)
Referencia del producto
SCP0063
Marca de producto
SIGMA
Número de CAS
Peso molecular
3177.63
Ensayo
Especificación
Formlyophilized powder
AppearanceWhite to off-white
Peptide Content> or = to 75%
Purity by HPLC> or = to 95%