Nombre del producto
E2F-1 (RBAP-1) human recombinant, expressed in insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Referencia del producto
SRP2027
Marca de producto
SIGMA
Número de CAS
Peso molecular
Ensayo
Especificación
Appearancefrozen liquid solution
Colorcolorless and clear
Concentration400 ug/mL
Purity by SDS Page>=70 %