Nombre del producto
BD-3 human recombinant, expressed in E. coli
Referencia del producto
SRP4524
Marca de producto
SIGMA
Número de CAS
Peso molecular
Ensayo
Especificación
AppearanceLyophilized protein
SDS-PAGE>=98%
HPLCNot Verified
Endotoxin<0.1 ng per mg by LAL method
Biological ActivityExhibits antimicrobial activity against gram-positive bacteria S. aureus and gram-negative P. aeruginosa and E. coli.