Nombre del producto
SRMS, active, GST tagged human PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Referencia del producto
SRP5287
Marca de producto
SIGMA
Número de CAS
Peso molecular
Ensayo
Especificación
Purity by SDS-PAGE>= 70%
Specific Activity23.5-28.8 nmol/min/mg