Nombre del producto
PIK3C2A, active, GST tagged human PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Referencia del producto
SRP5330
Marca de producto
SIGMA
Número de CAS
Peso molecular
Ensayo
Especificación
Physical Formbuffered aqueous glycerol solution
Purity by SDS-PAGE>= 70%
Specific Activity16.2-25.3 nmol/min/mg