Nombre del producto
IL-36β human recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Referencia del producto
SRP6199
Marca de producto
SIGMA
Número de CAS
Peso molecular
Ensayo
Especificación
AppearanceReport result
Purity by SDS-PAGE≥98%
Endotoxin< 0.1 ng/µg of protein (<1EU/µg)
Biological ActivityMeasured by its ability to induce IL-8 production by human PBMCs