Nombre del producto
N-Acetylglycine analytical standard
Referencia del producto
69563
Marca de producto
SUPELCO
Número de CAS
543-24-8
Peso molecular
117.10
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)White
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
TITRATION (T) NAOH 0.1M98.0 - 102.0 %
PURITY (HPLC AREA %)≥ 95 %
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
EXPIRY PERIOD36 MONTHS