Nombre del producto
2,3,5-Tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranosyl cyanide purum, ≥98.0% (HPLC)
Referencia del producto
41308
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
23316-67-8
Peso molecular
471.46
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)White
APPEARANCE (FORM)Powder
PURITY (HPLC AREA %)≥ 98.0 %
SPECIFIC ROTATION (20/D)24.0 ± 1.0 Degrees
CONCENTRATIONC=1 IN CHLOROFORM
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE