Nombre del producto
D-Proline ReagentPlus®, ≥99%
Referencia del producto
858919
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
344-25-2
Peso molecular
115.13
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)White
APPEARANCE (FORM)Powder
TITRATION (NT) HCLO4 0.1M99.0 - 101.0 %
ENANTIOMERIC EXCESS≥ 98.0 %
THIN LAYER CHROMATOGR.CONSISTENT WITH 99+% PURITY
OPTICAL ROTATION85.0 ± 1.0 Degrees
CONCENTRATIONC=4%, H2O
SOLUBILITY (COLOR)Colorless to Very Faint Yellow
SOLUBILITY (TURBIDITY)CLEAR
SOLUBILITY (METHOD)5 % IN H2O
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE