Nombre del producto
Titanium(IV) oxysulfate ≥29% Ti (as TiO2) basis, technical
Referencia del producto
14023
Marca de producto
sial
Número de CAS
13825-74-6
Peso molecular
159.93 (anhydrous basis)
Ensayo
Especificación
TITRATABLE ACID≤ 17 % free acid (as H2SO4)
ASSAY≥ 29 % (as TiO2)
IRON≤ 0.05 %
CHLORIDE (CL)≤ 0.05 %
RECOMMENDED RETEST PERIOD42 Months