Nombre del producto
L-(+)-Lactic acid solution ~40% in H2O
Número de producto
69780
Marca de producto
sigma
Número CAS
79-33-4
Peso molecular
90.08
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)Colorless
APPEARANCE (FORM)Liquid
TITRATION39.0 - 41.0 %
TITRATION (METHOD)BACK TITRATION
ASSAY (ENZYM.)D-LACTATE ≤ 1.0 %
REFRACTIVE INDEX N20/D1.375 - 1.379
RECOMMENDED RETEST PERIOD36 MONTHS