Nombre del producto
Ethylenediaminetetraacetic acid solution 0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Referencia del producto
e8008
Marca de producto
sigma
Número de CAS
60-00-4
Peso molecular
292.24
Ensayo
Especificación
Appearance (Turbidity)Clear
Appearance (Form)Solution
pH7.1 - 7.7
Osmolality262 - 288 mOs/kg
SterilityPass
Endotoxin LevelEU/ml
Cell Dissociation AssayPass