Nombre del producto
PDE7B Active human recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥40% (SDS-PAGE)
Referencia del producto
srp0272
Marca de producto
sigma
Número de CAS
Peso molecular
Ensayo
Especificación
Concentration>0.02mg/mL
Purity (SDS-PAGE)>=80%
Specific Activity>= 53 pmol/min/ug.