Nombre del producto
Transferrin human recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Referencia del producto
srp6472
Marca de producto
sigma
Número de CAS
Peso molecular
Ensayo
Especificación
AppearanceReport result
Purity by SDS-PAGE≥ 95%
Endotoxin< 1.0 EU per µg protein