Merck
Ethanol solution

Ethanol solution

Ethanol solution
Synonym(s):
Ethanol solution, Ethyl alcohol
Fórmula lineal:
C2H5OH
Número de CAS:
Peso molecular:
46.07

Products

Marca
Peso de la fórmula
Nivel de calidad
Showing 1-1 of 1
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios