Merck
Anti-GR antibody produced in rabbit affinity isolated antibody

Anti-GR antibody produced in rabbit

Anti-GR antibody produced in rabbit affinity isolated antibody
Sinónimos:
GCR, GRL, GRL1, NR3C1, glucocorticoid receptor

Products

Categoría de producto
Marca
Fuente biológica
Clonalidad
Alias del gen
Forma física
Forma del anticuerpo
Área de investigación
Conjugado
Nivel de calidad
Reactividad de especies
Técnica

Guía de comparación de productos

Utilice los atributos del producto que se indican a continuación para configurar la tabla de comparación. (Seleccionar un total de hasta 3.)

Showing 1-3 of 3