Diniconazole PESTANAL®, analytical standard

Diniconazole

Diniconazole PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
α-tert-Butyl-β-(2,4-dichlorophenylmethylene)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, Diclopentezol
Empirical Formula (Hill Notation):
C15H17Cl2N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
326.22

Guía de comparación de productos

Utilice los atributos del producto que se indican a continuación para configurar la tabla de comparación. (Seleccionar un total de hasta 3.)

Select Attribute
Select Attribute
Select Attribute
Sort By: Default
Referencia del producto
Descripción del producto
Precios
Diniconazole, PESTANAL®, analytical standard

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.