MX
ES
Aplicaciones
Productos
Servicios
Asistencia técnica
Home
Search Results
Gastrin and gastric cancer
Gastrin and gastric cancer
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology (2017)
Smith JP, et al.