ZRB2683
Anti-Renilla Luciferase Antibody, clone 3G19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Coelenterazine h 2-monooxygenase, EC:1.13.12.5, Renilla-luciferin 2-monooxygenase, Renilla-type luciferase
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3G19, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 36.02 kDa
observed mol wt ~50 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies (predicha por homología)
invertebrates
envase
antibody small pack of 25
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
Unknown
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting with His-tagged, full length, recombinant Renilla Luciferase.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected His-tagged, full length, recombinant Renilla Luciferase.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Renilla Luciferase in HeLa cells transfected with Renilla luciferase.
Enzyme Immunoassay: A representative lot of this antibody detected Renilla Luciferase protein in ELISA application.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Renilla Luciferase with at least ten thousand-fold (10,000X) higher than with non-specific GST control protein.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)