Merck
Testy komórkowe
Obraz z mikroskopii fluorescencyjnej przedstawiający test komórkowy z ekspresją zielonego białka fluorescencyjnego, wskazującą na aktywne procesy komórkowe, wraz ze skoncentrowanymi plamami czerwonej i żółtej fluorescencji podkreślającymi określone markery lub obszary zainteresowania w komórkach.
Testy komórkowe lub testy oparte na komórkach mogą być wykorzystywane zarówno w badaniach biomedycznych, jak i badaniach przesiewowych w celu skutecznego określenia cytotoksyczności, aktywności biologicznej, mechanizmów biochemicznych i interakcji poza celem. Zalety testów komórkowych obejmują ułatwienie i generowanie złożonych i biologicznie istotnych danych. W przeciwieństwie do tradycyjnych testów biochemicznych, testy oparte na komórkach są bardziej istotne fizjologicznie i mogą jednocześnie oceniać właściwości związku.
Nagrodzone kategorie
Testy migracji i inwazji komórek
Testy migracji i inwazji komórek
Nasze kompleksowe portfolio testów migracji, inwazji, zarysowań oraz chemotaktycznych i haptotaktycznych testów w komorze Boydena umożliwia badaczom symulację warunków i aktywności normalnych i przerzutowych komórek in vivo.
Kup teraz
Sprzęt do liczenia komórek
Sprzęt do liczenia komórek
Dokładne, spójne liczenie komórek ma kluczowe znaczenie dla hodowli komórkowych i dalszych testów komórkowych i eksperymentów. Ręczny licznik zapewnia najdokładniejsze i najbardziej powtarzalne zliczanie komórek w ciągu kilku sekund. Jednorazowe hemocytometry zmniejszają ryzyko w środowiskach zakaźnych.
Kup teraz
Odczynniki do obrazowania żywych komórek
Odczynniki do obrazowania żywych komórek
Odczynniki do obrazowania żywych komórek zostały zaprojektowane tak, aby były nietoksyczne i chroniły żywe komórki, jednocześnie optymalizując wizualizację podczas badań w czasie rzeczywistym nad przemieszczaniem się i lokalizacją komórek, zdrowiem komórek, ekspresją genów, migracją, dynamiką cytoszkieletu i innymi zdarzeniami komórkowymi.
Kup teraz
Mikroprzepływowość CellASIC® ONIX2
Mikroprzepływomierze CellASIC® ONIX2
System mikroprzepływowy CellASIC® ONIX2 to potężna, zautomatyzowana platforma, która umożliwia precyzyjną manipulację środowiskiem hodowli komórkowej w celu obrazowania i analizy żywych komórek z wykorzystaniem komórek ssaków, drożdży i bakterii.
Kup teraz
Testy zdrowia komórek
Testy żywotności i proliferacji komórek mogą być skutecznie wykorzystywane do oceny zdrowia komórek. Żywotność i tempo proliferacji komórek są często oceniane przy użyciu barwników, takich jak błękit trypanu lub kalceina-AM, lub za pomocą odczytów fluorescencyjnych. Testy te mogą być wykorzystywane do ilościowej oceny zdrowia linii komórkowych ssaków, komórek pierwotnych i komórek macierzystych.
Fluorescent lentiviral particle cellular assay assesses autophagy
Testy migracji i inwazji komórek
Migracja komórek to ruch komórek w odpowiedzi na określone sygnały zewnętrzne, w tym bodźce chemiczne i mechaniczne. Podczas inwazji komórki mogą modulować środowisko, gdy migrują przez strukturę macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM).
Migrację i inwazję komórek można ocenić in vitro za pomocą szeroko stosowanych systemów migracji opartych na membranach, takich jak test komory Boydena. Zestawy do migracji i inwazji komórek są często wykorzystywane w badaniach nad rakiem do badania ruchliwości i inwazyjności komórek w odpowiedzi na gradienty chemoatraktantów.
Angiogeneza
Angiogeneza to tworzenie naczyń krwionośnych z istniejących naczyń krwionośnych i jest kontrolowana przez sygnały chemiczne. Testy angiogenezy mogą być wykorzystywane do badania zarówno indukcji, jak i hamowania angiogenezy w in vitro modelach komórkowych. Rozwój testów opartych na komórkach w celu odkrywania leków może przyspieszyć optymalizację leczenia raka i innych chorób zależnych od angiogenezy.
Live cell imaging in hypoxia-induced autophagy assay using the CellASIC® system
Testy reaktywnych form tlenu
Reaktywne formy tlenu (ROS) to reaktywne chemicznie cząsteczki zawierające tlen. Testy ROS mogą być wykorzystywane do badań przesiewowych związków chemicznych i wykrywania lub lepszego zrozumienia wpływu tych gatunków na komórki ssaków. Oparte na komórkach testy ROS i stresu oksydacyjnego dostarczają biologicznie istotnych informacji do oceny żywotności komórek, proliferacji lub cytotoksyczności, w przeciwieństwie do wiązania lub aktywności cząsteczek biologicznych, co jest jedną z kluczowych różnic w testach opartych na komórkach w porównaniu z testami biochemicznymi.
Testy białkowe
Testy białkowe służą do ilościowego oznaczania stężenia białka. Typowe testy białkowe obejmują test immunoenzymatyczny (ELISA), stosowany do wykrywania i ilościowego oznaczania substancji rozpuszczalnych do celów diagnostycznych i kontroli jakości, oraz test MTT, stosowany do pomiaru aktywności metabolicznej komórek jako wskaźnika żywotności, proliferacji i cytotoksyczności komórek.
Analizy żywych komórek
Analizy żywych komórek mogą być wykorzystywane do ilościowego pomiaru zachowania komórek w czasie oraz do zrozumienia wpływu czynników środowiskowych. Zaawansowane systemy analizy żywych komórek mogą zapewnić niezbędny i unikalny wgląd w dynamiczne procesy życiowe. Ten unikalny wgląd uzyskuje się dzięki mikroprzepływowym i innym kontrolowanym środowiskowo komorom do analizy żywych komórek, które kontrolują zmiany gazu, temperatury i mediów, aby umożliwić obserwację zachowania komórek. Instrumenty te są wzbogacone o niecytotoksyczne, fotostabilne barwniki i fluorofory, takie jak barwniki do śledzenia komórek i biosensory fluorescencyjne. Fotostabilne media mogą zwiększyć stabilność śledzenia fluorescencyjnego w długoterminowych badaniach obrazowania.