Bakteriologia
Dyscyplina bakteriologii zajmuje się wszystkimi aspektami genetyki, struktury, fizjologii, zachowania, patogeniczności, ekologii i ewolucji gatunków bakterii. Badania bakteriologiczne są niezbędne w diagnostyce klinicznej i przemysłowej kontroli jakości. Zastosowanie mikroskopii w bakteriologii obejmuje barwienie mikroorganizmów odpowiednimi metodami (np. barwienie metodą Grama) w celu określenia klasyfikacji bakterii lub wykrycia prątków gruźlicy.
Nagrodzone kategorie
Oferujemy kompletny wybór odczynników mikroskopowych, narzędzi i szkła do badań i klinicznych analiz laboratoryjnych od Corning®, BRAND®, PELCO® i innych niezawodnych marek specjalistycznych.
Odkryj wysokiej jakości pożywki do hodowli drobnoustrojów. Wybierz spośród opcji odwodnionych lub gotowych do użycia, spełniających standardy branżowe i wymogi regulacyjne.
Dokładne, spójne liczenie komórek ma kluczowe znaczenie dla hodowli komórkowych i dalszych testów komórkowych i eksperymentów. Ręczny licznik zapewnia najdokładniejsze i najbardziej powtarzalne zliczanie komórek w ciągu kilku sekund. Jednorazowe hemocytometry zmniejszają ryzyko w środowiskach zakaźnych.
Dokładne, spójne liczenie komórek ma kluczowe znaczenie dla hodowli komórkowych i dalszych testów komórkowych i eksperymentów. Ręczny licznik zapewnia najdokładniejsze i najbardziej powtarzalne zliczanie komórek w ciągu kilku sekund. Jednorazowe hemocytometry zmniejszają ryzyko w środowiskach zakaźnych.
Barwienie Grama
Barwienie Grama jest podstawową techniką barwienia w bakteriologii stosowaną do różnicowania bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. W tej metodzie rozróżnienie jest osiągane, ponieważ bakterie Gram-dodatnie zachowują barwę fioletu krystalicznego ze względu na obecność grubej warstwy peptydoglikanu w ich ścianach komórkowych.
Alternatywnie, bakterie Gram-ujemne są odbarwiane przez rozpuszczalnik organiczny i zmieniają kolor na pomarańczowo-różowy po kontrbarwieniu, co przypisuje się cieńszej ścianie peptydoglikanu. Odczynniki wymagane do tego wieloetapowego procesu barwienia obejmują fiolet krystaliczny (barwienie pierwotne), barwnik anilinowy, roztwór jodu (zaprawa) i pomarańcz safraninowy (barwienie wtórne) lub przeciwbarwniki fuksyny karbolowej.
Barwienie prątków gruźlicy
Wczesna diagnoza zakażenia prątkami gruźlicy ma kluczowe znaczenie, ponieważ bakterie kwasooporne są wysoce patogenne i odpowiedzialne za poważne choroby, takie jak gruźlica. Dostępne są różne roztwory barwiące do wykrywania tych patogennych bakterii w histologicznych hodowlach tkanek i rozmazach bakteriologicznych. Metody wykrywania fluorescencji są wykorzystywane w technice barwienia Ziehl-Neelsena, za pomocą szkiełek poddanych obróbce cieplnej (barwienie na gorąco) lub bez obróbki cieplnej (barwienie na zimno). Ta technika barwienia różnicowego wykorzystuje rozpuszczalny w lipidach związek fenolowy, fuksynę karbolową, jako barwnik podstawowy i barwnik przeciwstawny, zieleń malachitową.
Barwienie Trichomonad
Pasożyty Trichomonas vaginalis są szczególnie powszechne w materiale ginekologicznym, takim jak wymazy z pochwy i osad moczu, i powodują najczęstszą niewirusową chorobę przenoszoną drogą płciową, rzęsistkowicę. Do diagnostyki mikroskopowej Trichomonas vaginalis stosuje się różne barwniki, takie jak Giemsa i Acridine Orange, wraz z badaniem na mokro.
Zastosowania bakteriologiczne w innych branżach
W przemyśle spożywczym i napojów, bakterie kwasu mlekowego takie jak Lactobacillus, Lactococcus i Streptococcus są wykorzystywane do produkcji produktów mlecznych, takich jak ser, maślanka i jogurt. Fermentacje bakteryjne są wykorzystywane w przetwarzaniu napojów, takich jak herbata i kawa. W rozwijającej się dziedzinie zdrowia mikrobiomu jelitowego, kilka gatunków bakterii jest wykorzystywanych w suplementach probiotycznych w celu zmniejszenia stanu zapalnego i poprawy funkcjonowania jelit. Bakterie są również wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym w badaniach i produkcji szczepionek, w tym tetracyklin, erytromycyny przez Streptomyces i bacytracyny przez Bacillus.
.| Stain | Applications |
|---|---|
| Acradine orange | Barwnik fluorescencyjny o różnorodnym zastosowaniu; czasami używany do barwienia Trichomonad |
| Fuksyna karbolowa | Barwi prątki (AFB) |
| Fiolet krystaliczny | Barwi bakterie Gram-dodatnie (stosowany w metodzie Grama) |
| Fuksyna podstawowa | Barwi prątki (AFB) |
| Giemsa | Barwienie szerokie; czasami stosowane w barwieniu Trichomonad |
| Zielen malachitowa | Barwi polisacharydy bakteryjne i zarodniki. Barwi również kontrastowo w procedurze Ziehl-Neelsena |
| Błękit metylenowy (Loefflers) | Ogólne barwienie bakteryjne gonokoków, bakterii kwasu mlekowego i ciałek słupkowych pasturella< |
| Róż bengalski | Barwi bakterie w próbkach gleby |
| Safranina O | .Barwi bakterie Gram-ujemne (stosowane w metodzie Grama) |
| Barwnik srebrowy (zmodyfikowany Steiner-Steiner) | Barwi krętki i bakterie niefilamentowe, takie jak krętki w tkance zatopionej w parafinie |
| Sudan black B | Barwi materiał tłuszczowy w bakteriach |
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Information about lactobacilli, rod-shaped, Gram-positive, fermentative, facultative anaerobic or microaerophilic organotrophs. The lactobacillus organtroph belongs to the lactic acid bacteria group.
- Podłoża chromogenne umożliwiają selektywne wykrywanie S. aureus, które wytwarzają niebiesko-zielone kolonie, wyraźnie odróżniające się od innych gatunków.
- Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
- Syntetyzowane rybosomalnie peptydy przeciwdrobnoustrojowe są obiecującym przedmiotem badań nad antybiotykami w obliczu oporności bakterii i pojawiających się chorób zakaźnych.
- Najczęstsze problemy związane z hodowlą komórek: Zanieczyszczenie jest najczęstszym problemem napotykanym w laboratoriach hodowli komórkowych, czasami o bardzo poważnych konsekwencjach.
- Zobacz wszystkie (23)
Powiązane protokoły
- Protokół hodowli komórkowej do testowania linii komórkowych pod kątem zanieczyszczenia bakteriami i grzybami.
- Inicjowanie kultury starterowej
- Hodowla bakterii E. coli w skali od małych kultur do fermentacji. Uwzględniono protokoły inicjowania kultury starterowej, komórek zawiesinowych, monokultury i posiewu bakteriofaga M13.
- Właściwe techniki czyszczenia szkła laboratoryjnego mają kluczowe znaczenie dla uzyskania wysokiej jakości wyników eksperymentów i badań.
- Lipopolisacharydy (LPS) są charakterystycznymi składnikami ściany komórkowej bakterii Gram ujemnych; nie występują u bakterii Gram dodatnich.
- Zobacz wszystkie (17)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email custserv@sial.com