[Przejdź do zawartości](https://www.sigmaaldrich.com#main-content) [![Merck](https://www.sigmaaldrich.com/static/logos/purple/merck.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl) Produkty Koszyk0 PLPL Produkty ProduktyZastosowaniaUsługiZasobyWsparcie [Zaloguj się / Zarejestruj się](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in) [Wyszukiwanie zamówienia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/order-lookup) [Szybkie zamówienie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/quick-order) Koszyk0 [Strona główna](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)[Zastosowania](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/applications)[Nauka i inżynieria materiałowa](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/applications/materials-science-and-engineering)Techniki syntezy polimerów # Techniki syntezy polimerów ![Struktura chemiczna plastikowego polimeru nylonu z atomami przedstawionymi jako kule w konwencjonalnym kodowaniu kolorami: wodór (biały), węgiel (szary), tlen (czerwony). Plastikowy polimer nylonu (nylon-6,6), struktura chemiczna - fragment liniowy. ](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/materials-science-and-engineering-/nylon-plastic-polymer.jpg "Struktura chemiczna plastikowego polimeru nylonowego z atomami przedstawionymi jako kule w konwencjonalnym kodowaniu kolorami: wodór (biały), węgiel (szary), tlen (czerwony).") Polimery to klasa materiałów składających się z małych powtarzających się jednostek chemicznych. Blok konstrukcyjny lub powtarzająca się jednostka w polimerze nazywana jest monomerem. Polimeryzacja lub synteza polimerów to reakcja chemiczna, w której monomery są łączone ze sobą za pomocą wiązań kowalencyjnych w celu utworzenia struktur polimerowych. Długość łańcucha polimeru charakteryzuje się liczbą powtarzających się jednostek w łańcuchu, która jest określana jako stopień polimeryzacji (DP). Masa cząsteczkowa polimeru jest iloczynem masy cząsteczkowej powtarzającej się jednostki i DP. Podstawowe właściwości polimerów zależą głównie od masy cząsteczkowej, struktury (liniowej lub rozgałęzionej) i DP.   * * * ## Powiązane produkty Slide 1 of 8 1 of 2 [![2-Methacryloyloxyethyl phosphorylcholine contains ≤100 ppm MEHQ as inhibitor, 97%](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/302/484/f07b5be9-eb15-428e-b601-3bccb0942f80/640/f07b5be9-eb15-428e-b601-3bccb0942f80.png) \ Sigma-Aldrich \ 730114 \ 2-Methacryloyloxyethyl phosphorylcholine](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/730114) Szybki podgląd [![2-Hydroxyethyl methacrylate ≥99%, contains ≤50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/160/366/b4a64abf-b718-4583-b020-00bf5db850ac/640/b4a64abf-b718-4583-b020-00bf5db850ac.png) \ Sigma-Aldrich \ 477028 \ 2-Hydroxyethyl methacrylate](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/477028) Szybki podgląd [![1,4-Butanediol diglycidyl ether ≥95%](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/298/932/6f70b17d-0970-4fa3-a99f-348362650ffc/640/6f70b17d-0970-4fa3-a99f-348362650ffc.png) \ Sigma-Aldrich \ 220892 \ 1,4-Butanediol diglycidyl ether](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/220892) Szybki podgląd [![2-Cyano-2-propyl dodecyl trithiocarbonate 97% (HPLC)](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/117/707/db9ba436-be00-4ed0-97f7-8a3a16e9ad80/640/db9ba436-be00-4ed0-97f7-8a3a16e9ad80.png) \ Sigma-Aldrich \ 723037 \ 2-Cyano-2-propyl dodecyl trithiocarbonate](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/723037) Szybki podgląd [![2-Cyano-2-propyl benzodithioate >97% (HPLC)](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/263/178/30a76254-6d85-412c-8d83-5f9e1f9f0c49/640/30a76254-6d85-412c-8d83-5f9e1f9f0c49.png) \ Sigma-Aldrich \ 722987 \ 2-Cyano-2-propyl benzodithioate](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/722987) Szybki podgląd [![4-Cyano-4-\[(dodecylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl\]pentanoic acid 97% (HPLC)](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/204/925/30ae6ca0-5b0b-4963-a061-7e5e3d1a85af/640/30ae6ca0-5b0b-4963-a061-7e5e3d1a85af.png) \ Sigma-Aldrich \ 723274 \ 4-Cyano-4-\[(dodecylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl\]pentanoic acid](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/723274) Szybki podgląd [![2-Hydroxyethyl 2-bromoisobutyrate 95%](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/276/917/3e24a2ee-f5b4-4bd9-a14f-ad15ca76d87b/640/3e24a2ee-f5b4-4bd9-a14f-ad15ca76d87b.png) \ Sigma-Aldrich \ 723150 \ 2-Hydroxyethyl 2-bromoisobutyrate](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/723150) Szybki podgląd [![Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 97%](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/373/310/5dc66a41-190f-43d6-80ca-bb730a768c90/640/5dc66a41-190f-43d6-80ca-bb730a768c90.png) \ Sigma-Aldrich \ 415952 \ Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/415952) Szybki podgląd * * * ## Nagrodzone kategorie [![Przykład struktury molekularnej polimeru](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/biomedical-materials/400x248-molecular-structure-of-polymer.jpg)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/materials-science/biomedical-materials/polymerization-tools) [Narzędzia do polimeryzacji](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/materials-science/biomedical-materials/polymerization-tools) Zapewniamy niezawodne narzędzia polimeryzacyjne do inicjowania i manipulowania reakcją chemiczną monomerów w celu utworzenia łańcuchów lub sieci polimerowych o określonych właściwościach do różnych zastosowań. [Produkty w sklepie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/materials-science/biomedical-materials/polymerization-tools) [![Struktura chemiczna glikolu polietylenowego zapisana jako wzór chemiczny C2H4O](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/biomedical-materials/polyethylene-glycol-structure.jpg)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/materials-science/biomedical-materials/polyethylene-glycol) [Glikol polietylenowy (PEG i PEO)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/materials-science/biomedical-materials/polyethylene-glycol) Odkryj nasz wybór glikoli polietylenowych (PEG) i pochodnych PEG w szerokim zakresie mas cząsteczkowych dla wszystkich potrzeb i zastosowań PEGylacji. [Produkty w sklepie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/materials-science/biomedical-materials/polyethylene-glycol) [![Fiolki z kolorowymi polimerami biomedycznymi napełniane pipetą](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/biomedical-materials/biomedical-polymers-in-lab.jpg)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/materials-science/biomedical-materials/biomedical-polymers) [Polimery biomedyczne](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/materials-science/biomedical-materials/biomedical-polymers) Oferujemy szeroką gamę naturalnych i syntetycznych polimerów biomedycznych o zaawansowanych właściwościach odpowiednich do wszystkich zastosowań biomedycznych. [Produkty w sklepie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/materials-science/biomedical-materials/biomedical-polymers) [![Kropelki wody na niebieskim superhydrofobowym polimerze](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/biomedical-materials/superhydrophobic-polymer-coating-surface.jpg)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/materials-science/biomedical-materials/hydrophobic-polymers) [Polimery hydrofobowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/materials-science/biomedical-materials/hydrophobic-polymers) Zapoznaj się z naszą ofertą wszechstronnych polimerów hydrofobowych, które wspierają przyczepność, powłoki, włókna, folie, tworzywa sztuczne i zastosowania biomedyczne. [Produkty w sklepie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/materials-science/biomedical-materials/hydrophobic-polymers) * * * Przegląd Powiązane artykuły i protokoły Wsparcie W oparciu o rodzaje zachodzących reakcji chemicznych, polimeryzacje dzieli się na dwa typy, znane jako polimeryzacja kondensacyjna i addycyjna. W polimeryzacji kondensacyjnej lub polimeryzacji ze stopniowym wzrostem zachodzi reakcja kondensacji między dwoma różnymi monomerami dwufunkcyjnymi lub trójfunkcyjnymi w celu wytworzenia polimerów, przy czym małe cząsteczki, często woda, są eliminowane z reakcji. W polimeryzacji addycyjnej lub polimeryzacji łańcuchowej wzrost polimeru następuje poprzez dodanie monomerów do aktywnych miejsc w łańcuchu polimeru z regeneracją aktywnych miejsc na końcu każdego etapu wzrostu. Do wytworzenia gatunków inicjatora z centrami reaktywnymi wymagany jest inicjator. Centrum reaktywne może być wolnym rodnikiem, kationem, anionem lub kompleksem metaloorganicznym. Charakterystyka polimerów w dużym stopniu zależy od rodzaju monomeru i metody polimeryzacji zastosowanej do syntezy. Żywa polimeryzacja rodnikowa, określana również jako kontrolowana polimeryzacja rodnikowa (CRP), umożliwia lepszą kontrolę nad masą cząsteczkową polimeru, rozkładem masy cząsteczkowej, funkcjonalnością i składem. CRP może być wykorzystywana z szeroką gamą monomerów winylowych do tworzenia polimerów o różnych właściwościach do różnych zastosowań. Istnieją trzy podstawowe techniki CRP: - Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP) - Polimeryzacja z odwracalną addycją/fragmentacją łańcucha (RAFT) - Polimeryzacja z udziałem nitroksydów.Polimeryzacja z udziałem nitroksydów (NMP) ATRP dobrze nadaje się do zastosowań modyfikacji powierzchni, które opierają się na dostosowanej hydrofilowości, właściwościach adhezyjnych lub funkcjonalizacji nanocząstek. Polimery otrzymane zarówno metodą RAFT, jak i ATRP mogą być modyfikowane po polimeryzacji i są szeroko stosowane w biomedycynie do dostarczania leków i inżynierii tkankowej. Kopolimery blokowe do zastosowań biomedycznych są powszechnie opracowywane z RAFT lub ATRP. Kopolimery blokowe, opracowane z NMP, są niezbędne do dyspersji pigmentów, urządzeń pamięciowych i produkcji kompozytów. [![Wyszukiwanie dokumentów](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/ecommerce/document-search.png)](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search) [Szukasz bardziej szczegółowych informacji?](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search) Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną. [Znajdź dokumenty](https://www.sigmaaldrich.com/documents-search) ## Powiązane artykuły - [RAFT: Choosing the Right Agent to Achieve Controlled Polymerization](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/polymer-synthesis/raft-polymerization) Find reversible addition–fragmentation chain transfer(RAFT) polymerization process, classes of RAFT agents & applications. - [Przejścia termiczne homopolimerów: Przejście szkliste i temperatura topnienia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/polymer-synthesis/thermal-transitions-of-homopolymers) Wartości literaturowe temperatury zeszklenia (Tg) i temperatury topnienia (Tm) podano dla bardziej powszechnych homopolimerów. - [Materiały na powłoki o wysokim i niskim współczynniku załamania światła](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/polymer-synthesis/refractive-index-coatings) Współczynnik załamania światła (RI lub n) ma kluczowe znaczenie dla zastosowań fotonicznych, takich jak falowody optyczne i urządzenia okulistyczne. W oparciu o ich unikalne właściwości współczynnika załamania światła i dobrą przejrzystość optyczną, materiały polimerowe są również stosowane jako powłoki antyrefleksyjne w ogniwach słonecznych, wyświetlaczach i soczewkach kontaktowych. - [Charakterystyka MALDI-TOF funkcjonalizowanych polimerów](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/polymer-synthesis/maldi-functional-polymers) MALDI-TOF MS jest przydatny do monitorowania całkowitej koniugacji. Funkcjonalizowane polimery są przydatne do tworzenia koniugatów polimerowych do różnych zastosowań. - [Ligandy i inicjatory ATRP: Czyste polimery funkcjonalne](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/polymer-synthesis/atrp-for-everyone) ATRP jest skuteczną metodą precyzyjnej syntezy polimerów o kontrolowanej masie cząsteczkowej i wysokiej funkcjonalności końca łańcucha. - [Zobacz wszystkie (55)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) ## Powiązane protokoły - [Polimeryzacja za pomocą ATRP](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/polymer-synthesis/typical-procedures-for-polymerizing-via-atrp) Polimeryzacja za pomocą procedur ATRP zademonstrowana przez grupę badawczą prof. Dave'a Haddletona z University of Warwick. - [Przygotowanie monodyspersyjnych kulek polimerowych](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/nanoparticle-and-microparticle-synthesis/preparation-of-monodisperse-polymer-spheres) Sfery polimerowe służą jako szablony kryształów. Metody syntezy dają duże ilości. - [Procedury polimeryzacji RAFT](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/polymer-synthesis/raft-polymerization) Polimeryzacja RAFT oferuje precyzyjną kontrolę, umożliwiając dostosowaną syntezę złożonych struktur polimerowych. - [Concepts and Tools for RAFT Polymerization](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/polymer-synthesis/concepts-and-tools-for-raft-polymerization) We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization. - [Typical Procedures for Polymerizing via RAFT](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/polymer-synthesis/typical-procedures-for-polymerizing-via-raft) We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO. - [Zobacz wszystkie (8)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) ### Znajdź więcej artykułów i protokołów Wprowadź słowa kluczowe Wyszukiwanie ## Jak możemy pomóc W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie [prośby o wsparcie klienta](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/customer-support) lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta: Email [custserv@sial.com](mailto:custserv@sial.com) lub zadzwoń +1 (800) 244-1173 ## Dodatkowe wsparcie - [Chromatogram Search](https://www.sigmaaldrich.com/chromatogram-search) Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample. - [Kalkulatory i aplikacje](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/calculators-and-apps) Web Toolbox - narzędzia naukowe i zasoby dla chemii analitycznej, nauk przyrodniczych, syntezy chemicznej i materiałoznawstwa. - [Customer Support Request](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/customer-support) Obsługa klienta, w tym pomoc przy zamówieniach, produktach, kontach i kwestiach technicznych związanych z witryną. - [FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/) Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services. * * * __Polecane artykuły__ [RAFT Agents for Functionalized Polymers](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/polymer-synthesis/raft-agents-for-functionalized-polymers) Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology. [Inicjatory wolnych rodników](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/polymer-synthesis/free-radical-initiators) Fotoinicjatory przekształcają energię świetlną w energię chemiczną w celu zainicjowania tworzenia gatunków w preparatach, co ma zasadnicze znaczenie dla różnych zastosowań. [Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/polymer-synthesis/block-copolymer-synthesis) Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator [Przejścia termiczne homopolimerów: Przejście szkliste i temperatura topnienia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/polymer-synthesis/thermal-transitions-of-homopolymers) Wartości literaturowe temperatury zeszklenia (Tg) i temperatury topnienia (Tm) podano dla bardziej powszechnych homopolimerów. Góra __Zaloguj się, aby kontynuować__ Zaloguj się lub utwórz konto, aby kontynuować. Zaloguj się__Nie masz konta użytkownika?__Zarejestruj Dla wygody naszych klientów ta strona została przetłumaczona maszynowo. Dołożyliśmy starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenie maszynowe. Tłumaczenie maszynowe nie jest jednak doskonałe. Jeśli tłumaczenie maszynowe nie spełnia Twoich oczekiwań, przejdź do wersji w języku angielskim. Wsparcie[Obsługa klienta](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/customer-support)[Kontakt](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Karty charakterystyki (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=sds)[Certyfikaty (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=coa)[Jakość i przepisy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/quality-and-regulatory-management)[Kalkulatory i aplikacje](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/calculators-and-apps)[Webinaria](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/webinars) Zamówienia[Wyszukiwanie zamówień](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/order-lookup)[Szybkie zamówienie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/quick-order)[Produkty niestandardowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/services/custom-products)[Rozwiązania eCommerce](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions) Firma[O nas](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/about-us)[Odpowiedzialność](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ssbi)[Wydarzenia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/events)[Komunikaty prasowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/press)[Programy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/partnership-programs)[Kariera](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Biura](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices) Media społecznościowe [![LinkedIn icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/linkedin.svg)](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science) [![X icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/x-icon.svg)](https://x.com/Merck_lifesci) [![Facebook Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/facebook.svg)](https://www.facebook.com/Merck.lifescience) [![Instagram Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/instagram.svg)](https://www.instagram.com/mercklifescience/) [![YouTube Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/youtube.svg)](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured) Merck __Badania. Rozwój. Produkcja.__ Jesteśmy wiodącym dostawcą dla globalnej branży Life Science, oferującym rozwiązania i usługi w zakresie badań, rozwoju i produkcji biotechnologicznej oraz rozwoju i produkcji leków farmaceutycznych. [![Vibrant M string](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/vibrant-m-string-1-rrvcrp.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl) [Rozwiązania Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/sigma-aldrich)[Rozwiązania BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/bioreliance)[Roztwory Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/millipore)[Rozwiązania SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/safc)[Rozwiązania Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/milliq)[Rozwiązania Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/supelco) © 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy i/lub jej podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym eksploracja tekstu i danych na potrzeby szkolenia w zakresie sztucznej inteligencji i podobnych technologii. Powielanie jakichkolwiek materiałów ze strony jest surowo zabronione bez zezwolenia. [Warunki korzystania z witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/site-use-terms)|[Polityka prywatności](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/privacy-statement)|[Ogólne warunki sprzedaży](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Zgoda na prawa autorskie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/site-map) An unknown error has occured.