Merck
Strona głównaZastosowaniaOczyszczanie wodyWoda dla biologii komórkowej i molekularnej
Woda dla biologii komórkowej i molekularnej
Ilustracja podwójnej helisy DNA z konturem zaznaczonym na czerwono i drabinką krzyżową na niebiesko, umieszczona na dokumencie sekwencjonowania pokazującym zasady nukleotydowe reprezentowane przez litery "ATCG".
Czystość wody ma kluczowe znaczenie w biologii komórkowej i technikach molekularnych, ponieważ zanieczyszczenia mogą znacząco wpływać na wyniki eksperymentów i powtarzalność. W hodowli komórkowej zanieczyszczenia mogą zakłócać wzrost i funkcjonowanie komórek. W badaniach nad białkami jakość wody może wpływać na strukturę białek i aktywność enzymatyczną. Zanieczyszczenia wody mogą również wpływać na jakość analizy lub oczyszczania białek. Nukleazy są często obecne w wodzie i mogą degradować próbki DNA lub RNA i prowadzić do fałszywych wyników w PCR i innych technikach badań genomicznych. 
Zrozumienie wpływu określonych zanieczyszczeń wody na te wrażliwe techniki ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wiarygodności i spójności eksperymentów. Poniżej znajdują się produkty i informacje, które pomogą Ci wybrać optymalną jakość wody do wrażliwych zastosowań biologicznych.
Nagrodzone kategorie
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 System oczyszczania wody ultraczystej i czystej - laboratoryjny system oczyszczania wody typu 1 i 2 z jednostkami produkcyjnymi i zbiornikowymi oraz dozownikami wody czystej i ultraczystej.
Laboratoryjne systemy oczyszczania wody Milli-Q®
Systemy Milli-Q® oferują innowacyjne technologie oczyszczania wody opracowane z myślą o potrzebach badawczych laboratoriów, celach zrównoważonego rozwoju i innych ważnych wymaganiach.
Produkty w sklepie
Centralny system oczyszczania wody Milli-Q® HX 7000 i zbiornik czystej wody SDS 500
Wysokoprzepływowe laboratoryjne systemy oczyszczania wody Milli-Q®
Od pojedynczego laboratorium do całego budynku, centralne systemy oczyszczania wody Milli-Q® są połączonymi, wysokowydajnymi urządzeniami, które mogą niezawodnie zaspokoić wszystkie potrzeby w zakresie oczyszczonej wody.
Produkty w sklepie
Zestaw do obróbki wstępnej IPAK Gard
Materiały eksploatacyjne Milli-Q® do laboratoryjnego oczyszczania wody
Znajdź wkłady, lampy UV, filtry i polerki do swojego systemu wodnego. Zalety korzystania z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych Milli-Q: gwarancja jakości wody, funkcje zrównoważonego rozwoju (nowa nasadka spustowa, lampy niezawierające Hg). Zaprojektowane z myślą o idealnym dopasowaniu.
Produkty w sklepie
Podłącz do 4 dystrybutorów POD do jednego systemu wodnego Milli-Q® IQ
Akcesoria do laboratoryjnych systemów oczyszczania wody Milli-Q®
Akcesoria do systemów wodnych Milli-Q® zaspokajają specyficzne potrzeby laboratoriów, poprawiając bezpieczeństwo, jakość wody i produktywność przy jednoczesnym oszczędzaniu miejsca na stole.
Produkty w sklepie
Wpływ jakości wody na hodowlę komórkową
Ponieważ woda jest największym składnikiem każdego podłoża hodowlanego, jej jakość ma kluczowe znaczenie dla niezawodnych i powtarzalnych metod. Prawidłowa jakość wody jest ważna podczas przygotowywania pożywek do hodowli komórkowych, ponieważ zanieczyszczenia mogą wpływać na wydajność pożywki lub powodować nieprawidłowości, takie jak zmiany pH lub koloru, lub powodować wytrącanie się osadów. Woda powinna być wolna od substancji, takich jak bakterie, metale ciężkie, substancje zaburzające gospodarkę hormonalną i endotoksyny (pirogeny), które mogą wpływać na wzrost i funkcjonowanie komórek. Korzystanie z ultraczystej wody oczyszczonej przez ultrafiltrację zapewnia usunięcie tych zanieczyszczeń i wspiera integralność i powtarzalność eksperymentów hodowli komórkowej.
Wpływ jakości wody na badania nad białkami
Woda o wysokiej czystości ma kluczowe znaczenie w badaniach nad białkami i badaniach proteomicznych. Zanieczyszczenia wody mogą wpływać na fałdowanie, stabilność i aktywność białek. Stosowanie optymalnej czystości wody jest również niezbędne w przypadku technik takich jak ELISA, Western blotting i techniki oczyszczania białek, w których zanieczyszczenia mogą zagrażać dokładności i prowadzić do błędnych wniosków.
Wpływ jakości wody na badania genomiczne
Nieodłączna czułość i specyficzność wielu technik genomicznych, takich jak PCR i sekwencjonowanie, wymaga odczynników o bardzo wysokiej czystości.  Nukleazy, nawet w śladowych ilościach, mogą degradować próbki DNA i RNA, wpływając na procesy takie jak ekstrakcja kwasów nukleinowych, PCR, edycja genów lub sekwencjonowanie. Zanieczyszczenia organiczne (np. kwas humusowy, polisacharydy) mogą naśladować strukturę kwasów nukleinowych lub wchodzić z nimi w interakcje, podczas gdy zanieczyszczenia nieorganiczne, takie jak niektóre metale, mogą wchodzić w interakcje z polimerazami i odwrotną transkryptazą, wpływając negatywnie na wyniki technik opartych na PCR. Te wrażliwe techniki wymagają użycia ultraczystej wody wolnej od nukleaz, aby zapobiec degradacji DNA/RNA oraz utrzymać wiarygodność i spójność wyników.