Merck
Strona głównaBezpieczeństwo produktuZwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i ostrzeżenia
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i ostrzeżenia
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Istnieją 72 indywidualne i 17 połączonych zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia - są one przypisane do unikalnego kodu alfanumerycznego, który składa się z jednej litery i trzech cyfr w następujący sposób:  
  • litera "H" (od "hazard statement");
  • liczba oznaczająca rodzaj zagrożenia w następujący sposób:
    • "2" dla zagrożeń fizycznych
    • "3" dla zagrożeń zdrowotnych
    • "4" dla zagrożeń środowiskowych
  • dwa numery odpowiadające sekwencyjnej numeracji zagrożeń wynikających ze swoistych właściwości substancji lub mieszaniny, takich jak właściwości wybuchowe (kody od 200 do 210), palność (kody od 220 do 230) itp.
Code
Hazard statementsKlasa zagrożeniaKategoriaSłowo sygnałoweKody P
H200Niestabilny materiał wybuchowyMateriały wybuchoweNiestabilny materiał wybuchowyNiebezpieczeństwoP201, P202, P281, P372, P373, P380,
P401, P501
H201Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowymMateriały wybuchoweDiv 1.1NiebezpieczeństwoP210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501
H202Materiał wybuchowy; poważne zagrożenie wybuchemMateriały wybuchoweDiv 1.2NiebezpieczeństwoP210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501
H203Materiały wybuchowe; zagrożenie pożarem, wybuchem lub wyrzuceniemMateriały wybuchoweDiv 1.3NiebezpieczeństwoP210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501
H204Zagrożenie pożarem lub wybuchemMateriały wybuchoweDział 1.4OstrzeżenieP210, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P374, P401, P501
H205Może eksplodować masowo w ogniuMateriały wybuchoweDiv 1.5
Div 1.6
NiebezpieczeństwoP210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501
H220Skrajnie łatwopalny gazGazy łatwopalneKategoria 1NiebezpieczeństwoP210, P377, P381, P403
H221Gaz palnyGazy palneKategoria 2OstrzeżenieP210, P377, P381, P403
H222Skrajnie łatwopalny aerozolPalne aerozoleKategoria 1NiebezpieczeństwoP210, P211, P251, P410+P412
H223Palny aerozolPalne aerozoleKategoria 2OstrzeżenieP210, P211, P251, P410+P412
H224Skrajnie łatwopalna ciecz i paryCiecze łatwopalneKategoria 1NiebezpieczeństwoP210,P233, P240, P241, P242, P243, P280, P303+ P361+P353, P370+P378,
P403+P235, P501
H225Wysoko łatwopalna ciecz i paryCiecze łatwopalneKategoria 2Zagrożenie 
H226Łatwopalna ciecz i paryCiecze łatwopalneKategoria 3Ostrzeżenie 
H227ciecz palnaciecze palneKategoria 4OstrzeżenieP210, P280, P370+P378, P403+P235, P501
H228Palna substancja stałaCiała stałe łatwopalneKategoria 1NiebezpieczeństwoP210, P240,P241, P280, P370+P378
H228Ciało stałe łatwopalneKategoria 2Ostrzeżenie 
H240Podgrzanie może spowodować wybuchSubstancje i mieszaniny samoreaktywne
i mieszaniny; oraz nadtlenki organiczne
Typ ANiebezpieczeństwoP210, P220, P234, P280, P370+ P378, P370+ P380+P375, P403+P235, P411, P420, P501
H241Podgrzanie może spowodować pożar lub wybuchSubstancje samoreaktywne
i mieszaniny; oraz Nadtlenki organiczne
Typ BNiebezpieczeństwoP210, P220, P234, P280, P370+P378, P370+ P380+P375, P403+P235, P411, P420, P501
H242Podgrzanie może spowodować pożarSubstancje samoreaktywne
i mieszaniny; oraz Nadtlenki organiczne
Typ C, D,NiebezpieczeństwoP210, P220, P234, P280, P370+P378, P403+P235, P411, P420, P501
H242Podgrzanie może spowodować pożarSubstancje samoreaktywne
i mieszaniny; oraz Nadtlenki organiczne
Typ E, F
Typ G
OstrzeżenieP210, P220, P234, P280, P370+P378, P403+P235, P411, P420, P501
H250Zapala się samoistnie pod wpływem powietrzaPiroforyczne ciecze; Piroforyczne ciała stałeKategoria 1NiebezpieczeństwoP210, P222, P280, P302+P334, P370+P378, P422
H251Samonagrzewanie; może się zapalićSubstancje samonagrzewające się
i mieszaniny
Kategoria 1Niebezpieczeństwo 
H252Samonagrzewający się w dużych ilościach; może się zapalićSubstancje i mieszaniny samonagrzewające się
./td>
Kategoria 2OstrzeżenieP235+P410, P280, P407, P413, P420
H260W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy, które mogą ulec samozapłonowiSubstancje i mieszaniny
Które w kontakcie z wodą,
wydzielają łatwopalne gazy
Kategoria 1Niebezpieczeństwo 
H261W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazySubstancje i mieszaniny
, które w kontakcie z wodą,
wydzielają łatwopalne gazy
Kategoria 2NiebezpieczeństwoP223, P231+P232, P280, P335+ P334, P370+P378, P402+P404, P501
H261W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalny gazSubstancje i mieszaniny
. Które w kontakcie z wodą wydzielają łatwopalne gazy
Kategoria 3OstrzeżenieP231+P232, P280, P370+P378, P402+P404, P501
H270Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniaczGazy utleniająceKategoria 1NiebezpieczeństwoP220, P244, P370+P376, P403
H271Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniaczUtleniające ciecze; Utleniające ciała stałeKategoria 1NiebezpieczeństwoP210, P220, P221, P280, P283, P306+P360, P371+P380+P375, P370+P378, P501
H272Może intensyfikować pożar; utleniaczUtleniające ciecze;Utleniające ciała stałeKategoria 2Niebezpieczeństwo&
H272Może intensyfikować pożar; utleniaczUtlenia ciecze; Utlenia ciała stałeKategoria 3OstrzeżenieP210, P220, P221P280, P370+P378,
P501
H280Zawiera gaz pod ciśnieniem; może wybuchnąć po podgrzaniuGazy pod ciśnieniemGaz sprężony
Gaz skroplony
Gaz rozpuszczony
OstrzeżenieP410+P403
H281Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażeniaGazy pod ciśnieniemSchłodzony skroplony gazOstrzeżenieP282, P336, P315, P403
H290Może działać żrąco na metaleŻrący dla metaliKategoria 1OstrzeżenieP234, P390, P404
H300Śmiertelne w przypadku połknięciaOstra toksyczność, doustnieKategoria 1, 2NiebezpieczeństwoP264, P270, P301+P310, P321, P330,
P405, P501
H301Działa toksycznie po połknięciuToksyczność ostra, doustnieKategoria 3NiebezpieczeństwoP264, P270, P301+P310, P321, P330,
P405, P501
H302Działa szkodliwie po połknięciuOstra toksyczność, doustnieKategoria 4OstrzeżenieP264, P270, P301+P312, P330, P501
H303Może działać szkodliwie po połknięciuToksyczność ostra, doustnaKategoria 5 P312
H304Może grozić śmiercią w przypadku połknięcia i przedostania się do dróg oddechowychZagrożenie spowodowane aspiracjąKategoria 1Niebezpieczeństwo 
H305Może grozić śmiercią w przypadku połknięcia i przedostania się do dróg oddechowych./td> Zagrożenie spowodowane aspiracjąKategoria 2OstrzeżenieP301+P310, P331, P405, P501
H310Śmiertelne w kontakcie ze skórąToksyczność ostra, skórnaKategoria 1, 2NiebezpieczeństwoP262, P264, P270, P280, P302+P350, P310, P322, P361, P363, P405, P501
H311Toksyczny w kontakcie ze skórąToksyczność ostra, skórnaKategoria 3NiebezpieczeństwoP280, P302+P352, P312, P322, P361, P363, P405, P501
H312Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.Toksyczność ostra, skórnaKategoria 4OstrzeżenieP280,P302+P352, P312, P322, P363, P501
H313Może działać szkodliwie w kontakcie ze skórąToksyczność ostra, skórnaKategoria 5 P312
H314Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczuKorozja/drażnienie skóryKategoria 1A, B, CNiebezpieczeństwoP260,P264, P280, P301+P330+ P331,
P303+P361+P353, P363, P304+P340, P310, P321, P305+ P351+P338, P405, P501
H315Powoduje podrażnienie skóryDziała żrąco/drażniąco na skóręKategoria 2OstrzeżenieP264, P280, P302+P352, P321, P332+P313, P362
H316Powoduje łagodne podrażnienie skóryPodrażnienie/żrące działanie na skóręKategoria 3OstrzeżenieP332+P313
H317Może powodować reakcję alergiczną skóryUczulenie, skóraKategoria 1OstrzeżenieP261, P272, P280, P302+P352, P333+P313, P321, P363, P501
H318Powoduje poważne uszkodzenie oczuPoważne uszkodzenie oczu/podrażnienie oczuKategoria 1NiebezpieczeństwoP280, P305+P351+P338, P310
H319Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczyPoważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy.Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczyKategoria 2AOstrzeżenieP264, P280, P305+P351+P338, P337+P313P
H320Powoduje podrażnienie oczuPoważne uszkodzenie oczu/podrażnienie oczuKategoria 2BOstrzeżenieP264, P305+P351+P338,
P337+P313
H330Śmiertelne w następstwie wdychaniaToksyczność ostra, wdychanieKategoria 1, 2NiebezpieczeństwoP260, P271, P284, P304+P340, P310, P320, P403+P233, P405, P501
H331Działa toksycznie w następstwie wdychaniaToksyczność ostra, wdychanieKategoria 3NiebezpieczeństwoP261, P271, P304+P340, P311, P321, P403+P233, P405, P501
H332Działa szkodliwie w następstwie wdychaniaToksyczność ostra, wdychanieKategoria 4OstrzeżenieP261, P271, P304+P340, P312
H333Może być szkodliwy w następstwie wdychaniaOstra toksyczność, wdychanieKategoria 5 P304+P312
H334Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychaniaUczulenie, układ oddechowyKategoria 1NiebezpieczeństwoP261, P285, P304+P341, P342+P311, P501
H335Może powodować podrażnienie dróg oddechowychSzczególne działanie toksyczne na narządy docelowe, narażenie jednorazowe; Podrażnienie dróg oddechowychKategoria 3Ostrzeżenie 
H336Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.Działanie toksyczne na narządy docelowe, narażenie jednorazowe;
Działanie narkotyczne
Kategoria 3OstrzeżenieP261, P271, P304+P340, P312, P403+P233, P405, P501
H340Może powodować wady genetyczneDziałanie mutagenne na komórki rozrodczeKategoria 1A, 1BNiebezpieczeństwo 
H341Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczneDziała mutagennie na komórki rozrodczeKategoria 2OstrzeżenieP201,P202, P281, P308+P313, P405, P501
H350Może powodować rakaRakotwórczośćKategoria 1A, 1BNiebezpieczeństwo 
H351Podejrzewa się, że powoduje rakarakotwórczośćkategoria 2ostrzeżenieP201, P202, P281, P308+P313, P405, P501
H360Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matkiToksyczność reprodukcyjnaKategoria 1A, 1BNiebezpieczeństwo 
H361Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matkiToksyczność reprodukcyjnaKategoria 2OstrzeżenieP201, P202, P281, P308+P313, P405, P501
H362Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.Działanie szkodliwe na rozrodczość,
wpływ na laktację lub poprzez laktację
Dodatkowa kategoria P201, P260, P263, P264, P270, P308+P313
H370Powoduje uszkodzenie narządówToksyczność dla narządów docelowych, narażenie jednorazoweKategoria 1NiebezpieczeństwoP260, P264, P270, P307+P311, P321, P405, P501
H371Może powodować uszkodzenie narządówSzczególne działanie toksyczne na narządy docelowe, narażenie jednorazoweKategoria 2<OstrzeżenieP260, P264, P270, P309+P311, P405, P501
H372Skutkuje uszkodzeniem narządów poprzez długotrwałe narażenie.Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenieSzczególne działanie toksyczne na narządy docelowe, powtarzane narażenieKategoria 1NiebezpieczeństwoP260, P264, P270, P314, P501
H373Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzaneDziała toksycznie na narządy docelowe, powtarzane narażenieKategoria 2OstrzeżenieP260, P314, P501
H400Bardzo toksyczny dla organizmów wodnychNiebezpieczny dla środowiska wodnego
, zagrożenie ostre
. środowisko, zagrożenie ostre
Kategoria 1OstrzeżenieP273, P391, P501
H401Toksyczny dla organizmów wodnychNiebezpieczny dla środowiska wodnego, zagrożenie ostreKategoria 2< P273, P501
H402Szkodliwy dla organizmów wodnychNiebezpieczny dla środowiska wodnego, zagrożenie ostreKategoria 3  
H410Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, powodujący długotrwałe skutkiNiebezpieczny dla środowiska wodnego
środowisko, zagrożenie długotrwałe
Kategoria 1OstrzeżenieP273, P391, P501
H411Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutkiStanowi zagrożenie dla środowiska wodnego
, zagrożenie długotrwałe
Kategoria 2  
H412Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutkiNiebezpieczny dla środowiska wodnego, zagrożenie długotrwałeKategoria 3  
H413Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych
./td>
niebezpieczne dla środowiska wodnego, zagrożenie długotrwałekategoria 4 P273, P501
H420Szkodzi zdrowiu publicznemu i środowisku poprzez niszczenie
ozonu w górnych warstwach atmosfery
Szkodzi zdrowiu publicznemu i środowisku poprzez niszczenie
ozonu w górnych warstwach atmosfery. ozonu w górnych warstwach atmosfery
Niebezpieczny dla warstwy ozonowejKategoria 1OstrzeżenieP502
Dodatkowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia - pozostałości UE
EUH001Wybuchowy w stanie suchym
EUH006Wybuchowy w kontakcie z powietrzem lub bez
EUH014Gwałtownie reaguje z wodą
EUH018Podczas stosowania może tworzyć łatwopalną/wybuchową mieszaninę par z powietrzem
EUH019Może tworzyć wybuchowe nadtlenki
EUH029W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy
EUH031Kontakt z kwasami uwalnia toksyczny gaz
EUH032Kontakt z kwasami uwalnia bardzo toksyczny gaz
EUH044Ryzyko wybuchu w przypadku podgrzania w zamknięciu
EUH059Niebezpieczny dla warstwy ozonowej
EUH066Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
EUH070Toksyczny w kontakcie z oczami
Oświadczenia o środkach ostrożności
Istnieje 116 pojedynczych i 33 połączone oświadczenia o środkach ostrożności - są one przypisane do unikalnego kodu alfanumerycznego, który składa się z jednej litery i trzech cyfr w następujący sposób:
  • litera "P" (dla "oświadczenia o środkach ostrożności");
  • jedna liczba oznaczająca rodzaj oświadczenia o środkach ostrożności w następujący sposób: 
    • "1" dla ogólnych zwrotów wskazujących środki ostrożności
    • "2" dla zwrotów wskazujących środki ostrożności w zakresie zapobiegania
    • "3" dla zwrotów wskazujących środki ostrożności w zakresie reagowania
    • "4" dla zwrotów wskazujących środki ostrożności dotyczących przechowywania
    • "5" dla zwrotów wskazujących środki ostrożności dotyczących usuwania
  • dwa numery (odpowiadające sekwencyjnej numeracji zwrotów wskazujących środki ostrożności)
Ogólne
P101W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy mieć pod ręką pojemnik lub etykietę produktu.
P102Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
P103Przed użyciem przeczytać etykietę
Zapobieganie
P201Przed użyciem zapoznaj się ze specjalnymi instrukcjami.
P202Nie używać przed przeczytaniem i zrozumieniem wszystkich środków ostrożności.
P210Utrzymywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni - Zakaz palenia.
P211Nie rozpylać na otwarty płomień lub inne źródło zapłonu.
P212Unikać ciepła pod zamknięciem lub redukcji środka odczulającego.
P220Przechowywać/przechowywać z dala od odzieży/.../materiałów palnych.
P221Podjąć wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia zmieszania z materiałami łatwopalnymi/....
P222Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.
P223Utrzymywać z dala od możliwego kontaktu z wodą, ze względu na gwałtowną reakcję i możliwy pożar błyskawiczny.
P230Utrzymywać zwilżone ...
P231Przechowywać w atmosferze gazu obojętnego.
P232Chronić przed wilgocią.
P233Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P234Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
P235Przechowywać w chłodnym miejscu.
P240Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
P241Używać przeciwwybuchowych urządzeń elektrycznych/wentylacyjnych/oświetleniowych/.../sprzętu.
P242Używaj tylko nieiskrzących narzędzi.
P243Podejmij środki ostrożności przeciwko wyładowaniom elektrostatycznym.
P244Utrzymywać zawory redukcyjne wolne od smaru i oleju.
P250Nie narażać na ścieranie/uderzenia/.../tarcie.
P251 Pojemnik pod ciśnieniem: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po użyciu.
P260Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P261Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P262Nie dopuścić do przedostania się do oczu, na skórę lub na odzież.
P263Unikać kontaktu podczas ciąży/karmienia piersią.
P264Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P264Dokładnie umyć skórę po użyciu.
P270Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania tego produktu.
P271Używać wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu.
P272Zanieczyszczona odzież robocza nie powinna być wynoszona poza miejsce pracy.
P273Unikać uwolnienia do środowiska.
P280Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P281Używać środków ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami.
P282Nosić rękawice chroniące przed zimnem/osłonę twarzy/ochronę oczu.
P283Nosić odzież ognioodporną/odporną na płomienie.
P284Nosić ochronę dróg oddechowych.
P285W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować ochronę dróg oddechowych.
P231 + P232Przechowywać w atmosferze gazu obojętnego. Chronić przed wilgocią.
P235 + P410Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym.
Odpowiedź
P301W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
P304JEŚLI WDYCHANY:
P305W PRZYPADKU WDYCHANIA DO OCZU:
P306JEŚLI NA ODZIEŻ:
P307JEŚLI narażony:
P308JEŚLI narażony lub zaniepokojony:
P309JEŚLI jesteś narażony lub źle się czujesz:
P310Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P311Natychmiast wezwać OŚRODEK ZATRUĆ lub lekarza.
P312W przypadku złego samopoczucia należy skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P313Uzyskaj poradę medyczną/obserwację.
P314Uzyskaj poradę/uwagę lekarza, jeśli źle się poczujesz.
P315Natychmiast zasięgnij porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P320Szczególne leczenie jest pilne (patrz ... na tej etykiecie).
P321Specyficzne leczenie (patrz ... na tej etykiecie).
P322Specyficzne środki (patrz ... na tej etykiecie).
P330Płukanie jamy ustnej.
P331Nie wywoływać wymiotów.
P332W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:
P333Jeśli wystąpi podrażnienie skóry lub wysypka:
P334Zanurzyć w chłodnej wodzie/ owinąć mokrym bandażem.
P335Zetrzeć luźne cząsteczki ze skóry.
P336Odmrozić odmrożone części letnią wodą. Nie pocieraj dotkniętego obszaru.
P337Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się:
P338Wyjmij soczewki kontaktowe, jeśli są i jest to łatwe. Kontynuować płukanie.
P340 Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P341Jeśli oddychanie jest utrudnione, wynieś poszkodowanego na świeże powietrze i utrzymuj w pozycji umożliwiającej odpoczynek./td>
P342Jeśli występują objawy ze strony układu oddechowego:
P350Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.
P351Płukać ostrożnie wodą przez kilka minut.
P352Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P353Spłukać skórę wodą/prysznicem.
P360Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed usunięciem./td>
P361Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
P362Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.
P363Pierz zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P370W przypadku pożaru:
P371W przypadku dużego pożaru i dużych ilości:
P372Zagrożenie wybuchem w przypadku pożaru.
P373Nie gasić pożaru, gdy ogień dosięgnie materiałów wybuchowych.
P374Zwalczać pożar z zachowaniem normalnych środków ostrożności z rozsądnej odległości.
P376Zatrzymać wyciek, jeśli jest to bezpieczne. Gazy utleniające (sekcja 2.4) 1
P377 Wyciek gazu: Nie gasić, chyba że wyciek można bezpiecznie zatrzymać.
P378Użyć ... do gaszenia.
P380Ewakuować obszar.
P381Eliminuj wszystkie źródła zapłonu, jeśli jest to bezpieczne.
P390Zaabsorbować rozlany materiał, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
P391Zebrać rozlany materiał. Niebezpieczny dla środowiska wodnego
P301 + P310W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P301 + P312W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P301 + P330 + P331W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P302 + P334W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Zanurzyć w chłodnej wodzie / owinąć mokrym bandażem.
P302 + P350 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.
P303 + P361 + P353W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą/prysznicem.
P304 + P312W PRZYPADKU WDYCHANIA: W przypadku złego samopoczucia wezwać OŚRODEK ZATRUĆ lub lekarza.
P304 + P340W PRZYPADKU WDYCHANIA: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P304 + P341W PRZYPADKU WDYCHANIA: W przypadku trudności z oddychaniem wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można to łatwo zrobić. Kontynuować płukanie.
P306 + P360W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ: Natychmiast spłukać zanieczyszczoną ODZIEŻ i SKÓRĘ dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.
P307 + P311W przypadku narażenia: wezwać OŚRODEK ZATRUĆ lub lekarza.
P308 + P313W przypadku narażenia lub obaw: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P309 + P311W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P332 + P313W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P333 + P313W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P335 + P334Zetrzeć luźne cząstki ze skóry. Zanurzyć w chłodnej wodzie / owinąć mokrym bandażem.
P337 + P313Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P342 + P311W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P370 + P376W przypadku pożaru: Zatrzymać wyciek, jeśli jest to bezpieczne.
P370 + P378W przypadku pożaru: Użyć ... do gaszenia.
P370 + P380W przypadku pożaru: Ewakuować obszar.
P370 + P380 + P375w przypadku pożaru: Ewakuować obszar. Gasić pożar zdalnie ze względu na ryzyko wybuchu.
P371 + P380 + P375w przypadku dużego pożaru i dużych ilości: Ewakuować obszar. Gasić pożar zdalnie ze względu na ryzyko wybuchu.
Magazynowanie
P401Przechowywać ...
P402Przechowywać w suchym miejscu.
P403Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
P404Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
P405Przechowywać zamknięte.
P406Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/... z odporną wkładką wewnętrzną.
P407Utrzymywać szczelinę powietrzną pomiędzy stosami/paletami.
P410 Chronić przed światłem słonecznym.
P411Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej ... oC/...oF.
P412Nie wystawiać na działanie temperatur przekraczających 50 oC/ 122 oF.
P413Przechowywać masy większe niż .... kg/...lbs w temperaturach nieprzekraczających ... oC/...oF.
P420Przechowywać z dala od innych materiałów.
P422Przechowywać zawartość pod ....
P402 + P404Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
P403 + P233Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P403 + P235Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P410 + P403Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 oC/122oF.
P411 + P235Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej ... oC/...oF. Przechowywać w chłodnym miejscu.
Usuwanie
P501Usuwać zawartość/pojemnik na.....
P502Odnieś się do producenta/dostawcy w celu uzyskania informacji na temat odzysku/recyklingu
Pictograms and Hazard Codes
W porównaniu do obecnego systemu UE najbardziej zauważalną zmianą są piktogramy (dawniej: symbole zagrożeń). Podczas gdy większość piktogramów GHS ma swoje odpowiedniki w starym systemie, piktogramy GHS 04, GHS 07 i GHS 08 są zupełnie nowe.
System GHS opiera się na 16 fizycznych, 10 zdrowotnych i 3 środowiskowych klasach zagrożenia i składa się z następujących elementów komunikacyjnych:
Opis
Piktogram
Klasa zagrożenia i kategoria zagrożenia:
Bomba wybuchająca
GHS01
Materiały wybuchowe niestabilne
Materiały wybuchowe działów 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy A,B
Nadtlenki organiczne, typy A,B
Zagrożenie pożarem lub wybuchem Dział 1.5
Może wybuchać masowo podczas pożaru Dział 1.6
Płomień
GHS02
Gazy palne, kategoria 1
Aerozole palne, kategorie 1,2
Ciecze palne, kategorie 1,2,3
Ciała stałe palne, kategorie 1,2
Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy B,C,D,E,F
Piroforyczne ciecze, kategoria 1
Piroforyczne ciała stałe, kategoria 1
Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, kategorie 1,2
Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy palne, kategorie 1,2,3
Nadtlenki organiczne, typy B,C,D,E,F
Płomień nad okręgiem
GHS03
Gazy utleniające, kategoria 1
Ciecze utleniające, kategorie 1,2,3
Butla gazowa
GHS04
Gazy pod ciśnieniem:
- gazy sprężone
- gazy skroplone
- schłodzone gazy skroplone 
- gazy rozpuszczone
Korozja
GHS05
Działanie żrące na metale, kategoria 1
Działanie żrące na skórę, kategorie 1A,1B,1C
Poważne uszkodzenie oczu, kategoria 1
Skull and Crossbones
GHS06
Toksyczność ostra (doustnie, skórnie, inhalacyjnie), kategorie 1,2,3
.Wykrzyknik
GHS07
Toksyczność ostra (doustnie, skórnie, inhalacyjnie), kategoria 4
Działanie drażniące na skórę, kategoria 2
Działanie drażniące na oczy, kategoria 2
Działanie uczulające na skórę, kategoria 1
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, kategoria 3
Toksyczność ostra (doustnie, skórnie, inhalacyjnie), kategoria 3 Pojedyncze narażenie, kategoria 3
Zagrożenie dla zdrowia
GHS08
Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria 1
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategorie 1A,1B,2
Działanie rakotwórcze, kategorie 1A,1B,2
Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategorie 1A,1B,2
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, kategorie 1,2
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane, kategorie 1,2
Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1
Środowisko
GHS09
Niebezpieczny dla środowiska wodnego
- Zagrożenie ostre, kategoria 1
- Zagrożenie przewlekłe, kategorie 1,2